Principaux documents
1.46432
Millipore
TSB
tube capacity × filling volume 17 mL × 9 mL, closure type, blue screw cap with 2 loci, box of 100 tubes
Synonyme(s) :
Bouillon trypto-caséine soja : sachets, tubes et ampoules prêts à l'emploi, Bouillon tryptone-soja, Bouillon à l'hydrolysat de caséine et de soja, CASO, SCDB
About This Item
Code UNSPSC :
41106204
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type blue screw cap with 2 loci
ready-to-use
Conditionnement
box of 100 tubes
Capacité
17 mL
tube capacity × filling volume
17 mL × 9 mL
Couleur
clear yellow Media
pH
7.3
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Le bouillon trypticase soja sert à l′isolement et la culture des levures, moisissures et bactéries aérobies exigeantes. Deux peptones hautement nutritives favorisent la croissance d′un large éventail de micro-organismes aérobies et éventuellement anaérobies, notamment les champignons.
Application
Le bouillon trypticase soja sert au contrôle de stérilité de substances, préparations et produits non stériles, et constitue un bouillon de pré-enrichissement pour tester les micro-organismes spécifiés ou dénombrer les germes aérobies viables totaux par la méthode du MPN (méthode du nombre le plus probable).
Caractéristiques et avantages
Nos milieux prêts à l′emploi garantissent une qualité et une fiabilité maximales des analyses. Ils ont été formulés et testés de façon à respecter les exigences de la pharmacopée. Les solutions de rinçage et les milieux destinés au contrôle de la stérilité sont fabriqués dans un centre de production à environnement contrôlé, conforme à l′ISO 9001. Chaque lot est testé selon une procédure rigoureuse de contrôle qualité (CQ), incluant la mesure du pH ainsi que des tests de contrôle de la stérilité et de promotion de la croissance. Notre approche de la fabrication de milieux et de fluides de rinçage garantit le plus haut niveau de clarté, facilitant ainsi la lecture et réduisant grandement le risque d'erreur d'interprétation et de résultats erronés.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.