Principaux documents
1.46332
Millipore
Bouillon de peptones végétales
pkg of 10 L bag with MPC connector, triple-bagged for Mediafill testing
Synonyme(s) :
VPB, TSB d'origine non animale
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Forme
liquid (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 10 L bag with MPC connector
Technique(s)
cell counting: suitable (total microorganisms)
media fill: suitable
pH
7.3 (20.0 °C in H2O)
Adéquation
suitable for (Mediafill testing)
nonselective for
Application(s)
aseptic process simulation
pharmaceutical
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
2-25°C
Description générale
Application : Simulation de procédés aseptiques, tests de simulation de remplissage (« media fill tests »)
Conditionnement : Poche de 10 l avec connecteur MPC et conditionnement sous triple sachet
Synonymes : VPB, TSB d′origine non animale
Le bouillon de peptones végétales (VPB) est un milieu complexe universel destiné à l′isolement et à la culture de micro-organismes, notamment pour la simulation de procédés aseptiques (tests de simulation de remplissage ou « medial fill tests »). Ce bouillon convient aux tests de simulation de remplissage réalisés conformément aux recommandations du FDA Aseptic Guide sur les lignes de production aseptique. L′usage exclusif de matières premières d′origine non animale permet d′écarter tout risque de contamination par l′EST/ESB (encéphalopathie spongiforme transmissible/encéphalopathie spongiforme bovine). La formulation du milieu de base (bouillon de peptones végétales) est préparée conformément aux recommandations des pharmacopées européenne et américaine actuellement en vigueur.
Application
Le bouillon de peptones végétales (VPB) peut être utilisé dans les tests de simulation de remplissage. Les études de promotion de la croissance donnent de très bons résultats par rapport au bouillon trypticase soja (TSB).
Autres remarques
Le milieu stérile prêt-à-l′emploi est contenu dans une poche autovidangeable de 10 l, munie d′un connecteur MPC.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.