1.46379
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonyme(s) :
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth
About This Item
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 72
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Conditionnement
box of 6 bottles
Contenance du flacon
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.3
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable