14-155
Histone H1, 20 mg de protéine
Purified bovine Histone H1 protein for use as a substrate in histone modification assays (HAT, HDAC, DNMT) and chromatin assembly studies.
Synonyme(s) :
Linker Histone H1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw 32 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
La protéine H1 et les histones de liaison associées sont importantes pour le maintien de la structure d'ordre supérieur de la chromatine et pour la régulation de l'expression génique. La stabilisation du nucléosome est assurée par la liaison de l'histone H1 à la dyade nucléosomale et par l'entrée de l'ADN de liaison dans la particule centrale et sa sortie hors de celle-ci. D'autres observations expérimentales illustrent l'influence de l'histone H1 sur l'agencement et la compaction de la chromatine. La famille des protéines dites histone H1 compte cinq variants somatiques (H1.1, H1.2, H1.3, H1.4 et H1.5) qui sont exprimés dans quasiment tous les types de cellules.
Origine du produit : Fraction riche en lysine issue de thymus de veau
Qualité
Produit évalué en routine par dosage de kinase en utilisant le complexe cdk2/cycline A, actif (14-448) pour phosphoryler l'histone H1.
Forme physique
Produit stérilisé à l'aide d'un filtre membrane de 0,2 micron.
Stockage et stabilité
1 an à -20 °C
Autres remarques
Ce produit est dérivé de sources bovines. L'exportation de ce produit vers certains pays peut faire l'objet de restrictions. Veuillez contacter notre Service Clients ou votre distributeur local pour vous renseigner sur la disponibilité du produit et les possibilités d'exportation.
Pour obtenir des informations sur l'activité spécifique de cette enzyme, voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28079-28088 (2003-04-30)
The Gadd45 family of proteins includes Gadd45alpha, MyD118/Gadd45beta, and CR6/OIG37/Gadd45gamma. These proteins play important roles in maintaining genomic stability and in regulating the cell cycle. This study reports the cloning of a novel protein called CR6-interacting factor 1 (CRIF1) which
The Journal of biological chemistry, 272(45), 28646-28651 (1997-11-14)
Human prk encodes a novel protein serine/threonine kinase capable of strongly phosphorylating casein but not histone H1 in vitro. prk expression is tightly regulated at various levels during different stages of the cell cycle in lung fibroblasts. The Prk kinase
Pim3 negatively regulates glucose-stimulated insulin secretion.
Islets null
The Journal of biological chemistry, 280(51), 42252-42262 (2005-10-06)
Barrier to autointegration factor (BAF) is an essential conserved double-stranded DNA-binding protein in metazoans. BAF binds directly to LEM domain nuclear proteins (e.g. LAP2, Emerin, and MAN1), lamin A, homeodomain transcription factors, and human immunodeficiency virus type 1-encoded proteins. BAF
Oncogene, 29(47), 6245-6256 (2010-08-31)
We report here a novel role for Jun dimerization protein-2 (JDP2) as a regulator of the progression of normal cells through the cell cycle. To determine the role of JDP2 in vivo, we generated Jdp2-knockout (Jdp2KO) mice by targeting exon-1