12-309
Extrait nucléaire de cellules HeLa
About This Item
Code UNSPSC :
41105330
eCl@ss :
32011807
Nomenclature NACRES :
NA.41
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Concentration
2.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Extrait nucléaire préparé à partir de cellule HeLa humaines, selon un protocole de Dignam et al. modifié, contenant une multitude de protéines de liaison à l'ADN et de facteurs de transcription.
Description de la lignée cellulaire
HeLa
Qualité
Produit évalué en routine comme témoin positif pour de nombreux anticorps Upstates.
Forme physique
Tampon RIPA contenant des inhibiteurs. Solution congelée.
Stockage et stabilité
Stable à -70 °C pendant 6 mois à compter de la date d'envoi.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tabetha Sundin et al.
Biochimie, 94(12), 2639-2648 (2012-08-21)
Isoprenoids are recognized for their ability to suppress carcinogenic processes in vivo and in vitro. We previously established that the isoprenoid, perillyl alcohol, acted mechanistically on translation of specific proteins through modulation of mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling. Telomerase-the
J D Dignam et al.
Nucleic acids research, 11(5), 1475-1489 (1983-03-11)
We have developed a procedure for preparing extracts from nuclei of human tissue culture cells that directs accurate transcription initiation in vitro from class II promoters. Conditions of extraction and assay have been optimized for maximum activity using the major