Documents
1.14555
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 500-10000 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test de DCO en tube, photometric, 500-10000 mg/L (COD), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
25  tests
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Plage de mesure
500-10000 mg/L (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie (500 à 10 000 mg/l), Spectroquant®
Cette méthode correspond à celle de la norme DIN ISO 15705 et est comparable à celles préconisées par l'EPA (410.4), l'APHA (5220 D) et l'ASTM (D1252-06 B).
La demande chimique en oxygène (DCO) est une mesure de la quantité d'oxygène consommée lors de l'oxydation de la matière organique, donnant une indication précise de la qualité d'une source d'eau. C'est de toute évidence l'un des paramètres les plus importants dans l'analyse de l'eau potable et des eaux usées. Nos tests de DCO en tube Spectroquant® vous permettent de quantifier précisément la DCO de votre échantillon.
Choisissez la plage de mesure adaptée aux besoins de votre application parmi notre large gamme de tests de DCO Spectroquant®.
Les tests en tube Spectroquant® comprennent des tubes de section circulaire de 16 mm préremplis ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément aux instructions de la notice.
Tous les tests en tube et les kits avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Cardio-vascular system, Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.