Merck
1.12488
N-Acétyl-DL-tryptophane
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
EC Index Number:
201-739-3
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
89478
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
vapor pressure
<0.00005 mPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
3.25 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
density
1.39 g/cm3 at 20.5 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
General description
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le N-acétyl-D,L-tryptophane est très utilisé comme stabilisant dans les médicaments dérivés du sang.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le N-acétyl-D,L-tryptophane Emprove® Expert convient aux applications à haut risque.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acétyl-DL-tryptophane
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
112488902504022536143286
112488100004022536143279
112488500004022536723471