Principaux documents
1.12151
Sigma-Aldrich
Dysprosium oxide
99+
Synonyme(s) :
Dysprosium oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Dy2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-164-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
2340 °C
Densité
7.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/2Dy.3O/q2*+3;3*-2
Clé InChI
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable