Merck
1.12412
Yttrium oxide 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonyme(s) :
Yttrium oxide 99+
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
O3Y2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.81
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-233-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
solid
loss
≤1.0% loss on ignition, 1000°C
mp
2410 °C
density
5.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Y+3].[Y+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Y/q3*-2;2*+3
InChI key
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c