Principaux documents
1.11799
Supelco
Sulfanilamide
GR for analysis Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Sulfanilamide, 4-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-563-4
Nomenclature NACRES :
NB.21
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.00001 hPa ( 70 °C)
Forme
solid
Puissance
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.8-6.1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Pf
162.8 °C
Densité
1.54 g/cm3 at 20.3 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
Clé InChI
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: SX1150-2; SX1150
Remarque sur l'analyse
Assay (bromometric, calc. on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): 163 - 166
Melting range (upper value): 163 - 166
Alkali-insoluble impurities: passes test
Acid-insoluble impurities: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable