Principaux documents
1.10962
Supelco
Papier pH, pH 1 - 14, indicateur universel
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®
Synonyme(s) :
papier de test chimique du pH, pH 1 à 14, indicateur universel, papier pour mesurer le pH, pH 1 à 14, indicateur universel
About This Item
Code UNSPSC :
41113034
Nomenclature NACRES :
NB.35
Nom du produit
Papier pH, pH 1 - 14, indicateur universel, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, MQuant®
Gamme de produits
MQuant®
Niveau de qualité
Caractéristiques
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
Rouleau, long.
4.8 m , with color scale
Plage de pH
1-14
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Rouleau (4,8 m) avec échelle colorimétrique, pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14
Les papiers pH MQuant® en rouleaux sont parfaitement adaptés à un stockage à long terme, car ils sont protégés des menaces extérieures que sont, par exemple, l'humidité, la lumière et les gaz ambiants. Ces papiers pH sont fabriqués par imprégnation d'un papier filtre de haute qualité avec une solution ou un mélange de solutions témoins. Toujours prêt à l'emploi, ce papier pH peut être facilement déroulé de son dévidoir en plastique et déchiré à la longueur souhaitée. Le pH est mesuré de manière semi-quantitative en comparant visuellement la couleur apparue sur le papier aux nuances de l'échelle colorimétrique.
Remarque sur l'analyse
Test d′application : conforme
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1