Key Documents
110116
Sigma-Aldrich
β1-2,3,4,6-N-Acetylglucosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
β1-2,3,4,6-N-Acetylglucosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, N-Acetyl-β-D-glycosaminide-N-acetylglucosaminohydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.42
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥35 units/mL
≥80 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable