1.09500
GF AAS Multi element standard XVIII
(16 elements in diluted nitric acid) Certipur®
Synonyme(s) :
Nota 1 A
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
100 °C/1013 hPa
Densité
1.027 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Cd (cadmium): 5 mg/l
Ag (Silver): 10 mg/l
Cr (chromium): 20 mg/l
Fe (iron): 20 mg/l
Mn (Manganese): 20 mg/l
Ba (barium): 50 mg/l
Co (cobalt): 50 mg/l
Cu (Copper): 50 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Al (Aluminium): 100 mg/l
As (arsenic): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Sb (Antimony): 100 mg/l
Se (Selenium): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable