Key Documents
1.09088
Millipore
Couvercle perforé pour MAS-100NT, 400 orifices de 0,7 mm
400 hole x 0.7mm, Aluminium, for MAS-100 Eco®
Synonyme(s) :
Couvercle perforé, Tête de collecte, Tamis supérieur
About This Item
Code UNSPSC :
41103403
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
aluminum lid
Agence
non-compendial
Gamme de produits
MAS-100®
Caractéristiques
no. of holes 400 autoclavable
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
11 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Diam. des orifices
0.7 mm
Application(s)
air monitoring
food and beverages
Compatibilité
for use with 90 mm Petri Dishes
for use with MAS-100 Eco®
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Le couvercle perforé de 0,7 mm à 400 orifices est en aluminium anodisé et peut être utilisé avec tous les échantillonneurs microbiens MAS portatifs ; il est plus particulièrement conçu pour le dispositif MAS-100 Eco. Le tamis du couvercle perforé est l'élément central de l'échantillonneur d'air. Tous les orifices doivent avoir un diamètre et une longueur identiques pour que l'air aspiré soit correctement accéléré. Les 3 mm d'épaisseur du tamis perforé garantissent un jet en impact bien défini. La vitesse d'impact détermine l'efficacité d'échantillonnage physique. Le seuil de coupure D50 (taille de particules à laquelle 50 % des particules sont projetées sur la gélose sous l'effet de l'inertie et 50 % sont évacuées dans le flux d'air) doit être identique pour tous les orifices et tous les couvercles. C'est la raison pour laquelle les tamis sont soumis à un contrôle qualité très strict. La configuration de tamis "400 orifices, 0,7 mm de diamètre" produit une vitesse d'impact d'environ 11 m/s à un débit de 100 l/min. Cette vitesse d'impact assure une haute efficacité physique, c'est-à-dire une efficacité d'échantillonnage de plus de 50 % des particules de moins de 1,62 1μm (D50), tout en préservant la viabilité des micro-organismes projetés sur la surface de gélose. Ce couvercle en aluminium perforé peut être stérilisé à l'autoclave et désinfecté avec tous les désinfectants compatibles avec l'aluminium anodisé, afin d'éviter les résultats faux positifs dans les salles propres de classe supérieure. Il est ainsi possible d'utiliser un nouveau couvercle à chaque position d'échantillonnage ou pour chaque lot de production ou d'utiliser un lot de couvercles pendant que les autres sont en phase de stérilisation, et donc, inaccessibles. L'efficacité d'échantillonnage d'un appareil doit rester constante, quel que soit le couvercle utilisé. Nos couvercles perforés permettent d'utiliser différents couvercles de rechange ayant la même configuration de tamis sur l'échantillonneur d'air MAS sans nécessiter un nouvel étalonnage.
Application
Le couvercle perforé de 0,7 mm à 400 orifices est utilisé dans le domaine du contrôle de la qualité microbiologique de l'air ambiant avec les échantillonneurs microbiens MAS-100 portatifs ; il est plus particulièrement conçu pour le dispositif MAS-100 Eco. Les dispositifs de prélèvement microbien pour le contrôle de la qualité de l'air sont extrêmement répandus dans les industries pharmaceutique et cosmétique ainsi que dans les applications agroalimentaires et environnementales. En outre, le chapitre 797 de la pharmacopée des États-Unis d'Amérique (USP) impose un échantillonnage actif de l'air dans les zones de classe 5 et plus.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 1.09088.0002.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13