Principaux documents
1.09014
Supelco
Hoechst wax C micropowder
tabletting aid for X-ray fluorescence analysis
Synonyme(s) :
Hoechst wax C micropowder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H76N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
593.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352402
Numéro de classement CE :
203-755-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
0.000023 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
144 °C
Température de transition
flash point 270 °C (DIN 51758)
Densité
1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
210 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O=C(NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
Clé InChI
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Bi (Bismuth): ≤ 10 µg/g
Co (Cobalt): ≤ 5 µg/g
Cr (Chromium): ≤ 5 µg/g
Cu (Copper): ≤ 5 µg/g
Fe (Iron): ≤ 5 µg/g
Mn (Manganese): ≤ 5 µg/g
Ni (Nickel): ≤ 5 µg/g
Pb (Lead): ≤ 10 µg/g
Sr (Strontium): ≤ 5 µg/g
Tl (Thallium): ≤ 10 µg/g
Zn (Zinc): ≤ 5 µg/g
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
518.0 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
270 °C - DIN 51758
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1