Documents
1.08372
SAFC
Triéthanolamine
(Trolamine)
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Triéthanolamine, Tris(2-hydroxyéthyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriéthylamine, TEA, 2,2′,2′′-nitrilotriéthanol, Tris(2-hydroxyéthyl)amine
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2CH2)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro Beilstein :
1699263
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-049-8
Densité de vapeur
5.14 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.0-103.0% anhydrous basis (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
325 °C (DIN 51794)
600 °F
Limite d'explosivité
3.6-7.2 % (v/v)
8.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
Plage de pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
Point d'ébullition
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
360 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
17.9-21 °C (lit.)
21 °C
Température de transition
flash point 190 °C
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clé InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous proposons un choix de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre à de strictes exigences règlementaires. Notre marque SAFC® de produits de haute qualité satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes.
Application
La triéthanolamine (trolamine) est une amine tertiaire qui entre dans la composition des tampons basiques et qui est généralement utilisée comme tampon dans les procédés biopharmaceutiques, tels que la lyse cellulaire et la chromatographie.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
354.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
179 °C - closed cup