1.06663
di-Sodium tartrate dihydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
di-Sodium tartrate dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate, Tartaric acid sodium salt dihydrate
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.5% (perchloric acid titration)
Forme
powder
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
290 g/L
Densité
1.82 g/cm3
Masse volumique apparente
460 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Clé InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Remarque sur l'analyse
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable