Documents
1.06357
SAFC
Disulfite de sodium
(sodium metabisulfite), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 223
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Disulfite de sodium, Métabisulfite de sodium, pyrosulfite de sodium, dislufite, pyrosulfite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E223
Numéro de classement CE :
231-673-0
Agence
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
150 °C (decomposition)
Densité
2.36 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Grâce à ses propriétés réductrices et antiseptiques, le bisulfite de sodium a de multiples applications pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires. Il est couramment utilisé comme agent conservateur et antioxydant, notamment pour les applications liquides et semi-solides. Dans l'industrie agroalimentaire, il permet que les aliments se conservent et gardent un aspect frais.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable