Documents
1.06129
Millipore
MOPS
solid, buffer substance MPS
Synonyme(s) :
3-Morpholinopropane sulfonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid, MOPS
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
214-478-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
3-Morpholinopropane sulfonic acid, buffer substance MPS
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-5 (20 °C, 111 g/L in H2O)
Pf
277-281 °C (decomposition)
Solubilité
1440 g/L
Masse volumique apparente
350 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Description générale
buffer substance MPS
Application
3-Morpholinopropane sulfonic acid buffer substance MPS. CAS 1132-61-2, pH 3 - 5 (111 g/l, H₂O, 20 °C).
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Chloride (Cl)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.01 %Loss on Drying (105 °C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C7.20
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup