Merck
M9381
MOPS sodium salt
≥99.5% (titration)
Synonyme(s) :
Acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique sodium salt, Acide 4-morpholinepropanesulfonique sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14NNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
water: 33 % (w/w), clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Buffers more than buffering agent: introducing a new class of stabilizers for the protein BSA : cette recherche met en évidence l'utilisation du sel de sodium MOPS comme nouvel agent stabilisant pour la sérum albumine bovine (BSA), étendant son rôle au-delà de celui d'un simple agent tampon. L'étude démontre comment le sel de sodium MOPS améliore la stabilité de la sérum albumine bovine dans diverses conditions, ce qui apporte des informations clés pour les applications biochimiques et la conservation des protéines (Gupta B.S. et al., 2015).
Packaging
The DRYP®OUR®packaging system for high-quality hygroscopic salts DRYPOUR®packaging:
  • The current DRYPOUR®packaging configuration is in a 50L nestable drum
  • 25KG-DP are the standard prepack offering
  • Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
The benefits of DRYPOUR®:
  • Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
  • Minimizes caking of hygroscopic salts
  • Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
How does the DRYPOUR®packaging system Improve your operational efficiency?
  • This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
  • PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek®liner
  • Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
  • Triple protection delivers two invaluable results:
  1. Dramatically reduced caking
  2. No contamination risk from the desiccant
Other Notes
Comparez facilement les spécifications des différents produits à base de sel de sodium de MOPS grâce au Tableau de spécification du MOPS (sel de sodium).
Legal Information
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS sodium salt
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)