Key Documents
1.06053
Supelco
Diiodomethane
for the separation of minerals
Synonyme(s) :
Diiodomethane, Methylene iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH2I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-841-5
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Puissance
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
181 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
6 °C
Solubilité
0.8 g/L
Densité
3.3 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.310 - 3.320
Water (K. F.): ≤ 0.02 %
Free acid (as HI): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup