Key Documents
363049
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-d2
99 atom % D, contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Methylene-d2 iodide
About This Item
Formule linéaire :
CD2I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Point d'ébullition
68 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clé InChI
NZZFYRREKKOMAT-DICFDUPASA-N
Application
Used to prepare deuterated fulvene for retro-Diels-Alder studies.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Aldrichimica Acta, 23, 53-53 (1990)