Principaux documents
1.02424
Supelco
Chloramine T trihydrate
extra pure
Synonyme(s) :
Chloramine T trihydrate, Tosylchloramide sodium, N-Chloro-4-toluenesulfonamide sodium salt, Chlorine bleaching solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
204-854-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
98.0-103.0% (iodometric)
Forme
solid
Puissance
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤2% Matter insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
150 g/L
Masse volumique apparente
540‑680 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
Clé InChI
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 98.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (5 %; water): 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol: ≤ 2 %
ortho compounds: passes test
Residual solvents (ICH Q3C): excluded by manufactoring process
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
377.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
192 °C - closed cup