Principaux documents
1.01773
Supelco
Éther de pétrole
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12191502
Nomenclature NACRES :
NB.21
Pression de vapeur
400 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
280 °C
Limite d'explosivité
1-7 % (v/v)
Impuretés
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Point d'ébullition
40-80 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point <-30 °C
Densité
0.670 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Remarque sur l'analyse
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.0005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.640 - 0.670
Boiling range (40-80°C): ≥ 95 % (v/v)
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
< -30 °C