1.01777
Éther de pétrole
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
60 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
250 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.0-6.5 % (v/v)
Impuretés
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as C6H6)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Viscosité cinématique
0.6 cSt(20 °C)
pb
80-100 °C/1013 hPa
Indice d'iode
≤0.3
Température de transition
flash point <-21 °C
Densité
0.69 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Liaison
Autres remarques
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-5.8 °F
Point d'éclair (°C)
< -21 °C