Key Documents
1.01125
Supelco
Ammonium bromide
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Ammonium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H4BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
235-183-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 hPa ( 25 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.5% (silver nitrate titration)
Forme
solid (deliquescent)
Puissance
2714 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
≤5 ppm heavy metals (ACS)
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
6.6 (10 g/L in H2O)
Pf
>370 °C (closed capillary tube)
Solubilité
970 g/L
Densité
2.46 g/cm3
Masse volumique apparente
1100 kg/m3
Traces d'anions
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
≤5 ppm
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 4.5 - 6.0
Bromate (BrO₃): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 0.2 %
Iodide (I): passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 5 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Residue on ignition: ≤ 0.01 %
Conform to ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable