Key Documents
1.09028
Supelco
Nessler′s reagent
Synonyme(s) :
Nota 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NB.21
Forme
liquid
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
nitrogen
Technique(s)
photometry: suitable
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Description générale
for ammonium salts
Stockage et stabilité
Storage temperature: no restrictions.
Remarque sur l'analyse
Application test:conforms
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable