Key Documents
1.01077
Millipore
Oxyde d'aluminium 90, actif, neutre
(activity stage I) for column chromatography 0.063-0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
Synonyme(s) :
Oxyde d'aluminium 90, actif, neutre
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Al2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
215-691-6
Matériaux
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Groupe de la matrice active
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
Taille des particules
63-200 μm
Dimension de pores
9 nm mean pore size
Point d'ébullition
2980 °C/1013 hPa
Pf
2050 °C
Densité
3.94 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
normal phase
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
Clé InChI
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sorbant polyvalent pour la chromatographie préparative présentant une meilleure stabilité en matière de pH
Caractéristiques et avantages
L'oxyde d'aluminium 90 activé neutre offre aux utilisateurs :
une structure cristalline d'oxyde d'aluminium, constituée d'aluminium coordonné en octaèdre et en tétraèdre, relié par des atomes d'oxygène. La surface est couverte de groupes hydroxyles libres. Il comprend des centres acides et basiques qui lui confèrent des propriétés d'échange d'anions et de cations. L'oxyde d'aluminium présente une stabilité supérieure à celle du gel de silice en matière de pH, en particulier dans la gamme alcaline ; il se présente sous diverses modifications cristallines entraînant différents diamètres de pores.
Conditionnement
Flacon en plastique
Remarque sur l'analyse
Activité : I
pH (suspension à 10 %) : 6,8 - 7,8
Substances extractibles en eau : ≤ 0,2 %
Chlorures (Cl) : ≤ 0,1 %
Ca (calcium) : ≤ 0,15 %
Vitesse de filtration : ≥ 0,3 ml/min
Taille des particules : 70 % entre 0,063 et 0,200 mm
Activité selon les grades d′activité selon Brockmann, ajustés à une distance de migration de 30 mm :
I : activité I
II : activité II
III : activité III
IV : activité IV
V : activité V
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable