07-585
Anti-dimethyl-Histone H3 (Arg2) Antibody
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H3R2me2, Histone H3 (di methyl R2)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, chicken
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Arg2)
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable