Principaux documents
07-164
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-H2A.X (Ser139)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H2A histone family, member Q, histone 2, H2ac, histone IIa, histone cluster 2, H2ac
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, vertebrates
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer139)
Informations sur le gène
Description générale
L'histone H2A est l'une des cinq principales histones impliquées dans la structure de la chromatine dans les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H2A détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec un large éventail d'espèces, en raison de la conservation des homologies de séquence.
Reconnaît l'histone H2A.X phosphorylée au niveau du résidu Ser139.
Immunogène
Épitope : a.a. 134-142
Application
Immunoprécipitation :
Un laboratoire indépendant a montré qu'un précédent lot de cet anticorps a permis d'immunoprécipiter la H2A.X phosphorylée.
L'anticorps anti-phospho-H2A.X (Ser139) est un anticorps polyclonal de lapin permettant de détecter la phospho-H2A.X (Ser139), aussi connue sous les noms de histone 2 H2ac et histone IIa, dont l'utilisation a été validée en IP et WB.
Qualité
Évaluée en routine par western blotting sur du lysat de cellules Jurkat non traitées et traitées à la staurosporine.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter la phospho-H2A.X dans 10 μg de lysat de cellules Jurkat traitées à la staurosporine.
Description de la cible
15 kDa
Liaison
Remplace : MABE205
Forme physique
Format : Purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C.
Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules Jurkat traitées à la staurosporine, cellules HT-29 traitées aux UV, cellules HT-29 traitées à la doxorubicine.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Loss of ATM/Chk2/p53 pathway components accelerates tumor development and contributes to radiation resistance in gliomas.
Squatrito, M; Brennan, CW; Helmy, K; Huse, JT; Petrini, JH; Holland, EC
Cancer Cell null
ASY1 mediates AtDMC1-dependent interhomolog recombination during meiosis in Arabidopsis.
Sanchez-Moran, E; Santos, JL; Jones, GH; Franklin, FC
Genes & Development null
Disparity of histone deacetylase inhibition on repair of radiation-induced DNA damage on euchromatin and constitutive heterochromatin compartments.
Karagiannis, TC; Harikrishnan, KN; Kn, H; El-Osta, A
Oncogene null
Laura M Williamson et al.
Carcinogenesis, 32(3), 279-285 (2010-11-30)
Prolonged exposure to estrogen increases breast cancer risk. Estrogen is known to induce chromosomal aberrations, yet the mechanisms by which estrogen promotes genomic instability are not fully understood. Here, we show that exposure of MCF-7 cells to 17β-estradiol (E2) induces
Peijing Zhang et al.
Nature cell biology, 16(9), 864-875 (2014-08-05)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is associated with characteristics of breast cancer stem cells, including chemoresistance and radioresistance. However, it is unclear whether EMT itself or specific EMT regulators play causal roles in these properties. Here we identify an EMT-inducing transcription factor