Principaux documents
05-636-AF488
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho histone H2A.X (Ser139), clone JBW301, conjugué à l'Alexa Fluor 488
clone JBW301, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonyme(s) :
Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JBW301, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer139)
Informations sur le gène
human ... H2AX(3014)
Description générale
L'histone H2A.X est une variante de l'histone H2A, et est elle aussi associée à l'ADN génomique. Cependant, l'histone est structurellement différente des autres membres de la famille H2A car elle possède une queue C-terminale contenant le résidu Ser139, qui est phosphorylé en réponse aux ruptures dans l'ADN double brin. La phosphorylation de H2A.X est un processus rapide qui est médié par les protéines ATM/ATR.
Application
L'utilisation de cet anticorps anti-phospho-histone H2A.X (Ser139), clone JBW301, conjugué à l'Alexa Fluor 488, a été validée en ICC pour la détection de la phospho-histone H2A.X (Ser139).
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules HeLa non traitées (contrôle négatif) et traitées à la staurosporine.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e d'un lot représentatif a permis de détecter la phospho-histone H2A.X (Ser139) dans des cellules HeLa traitées à la staurosporine, mais pas dans les cellules HeLa non traitées.
Description de la cible
Poids théorique : 17 kDa
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lara H El Touny et al.
Oncotarget, 12(21), 2114-2130 (2021-10-23)
The therapeutic efficacy of temozolomide (TMZ) is hindered by inherent and acquired resistance. Biomarkers such as MGMT expression and MMR proficiency are used as predictors of response. However, not all MGMTlow/-ve/MMRproficient patients benefit from TMZ treatment, indicating a need for
Lihua H Wang et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 16(3), 1073-1084 (2010-01-28)
Circulating tumor cells (CTC) in peripheral blood of patients potentially represent a fraction of solid tumor cells available for more frequent pharmacodynamic assessment of drug action than is possible using tumor biopsy. However, currently available CTC assays are limited to
Huan Zhang et al.
Frontiers in oncology, 12, 999302-999302 (2022-12-17)
Poly(ADP-ribose) (PAR) polymerase inhibitors (PARPi) either have been approved or being tested in the clinic for the treatment of a variety of cancers with homologous recombination deficiency (HRD). However, cancer cells can develop resistance to PARPi drugs through various mechanisms
Jolien Van den Bossche et al.
Cancers, 11(12) (2019-12-05)
Polo-like kinase 1 (Plk1), a master regulator of mitotic cell division, is highly expressed in non-small cell lung cancer (NSCLC) making it an interesting drug target. We examined the in vitro therapeutic effects of volasertib, a Plk1 inhibitor, in combination
Lidia F Hernandez et al.
Cell death discovery, 7(1), 134-134 (2021-06-06)
Ovarian cancer is the most lethal gynecological cancer in the US. Standard treatment consists of surgery followed by chemotherapies relying on apoptotic tumor cell death. Most women with advanced stage disease will relapse, suggesting that this disease is characterized by