Documents
07-1464
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Rac1
from rabbit
Synonyme(s) :
Ras-related C3 Botulinum Toxin Substrate 1, p21-Rac1, Ras-like Protein TC25
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAC1(5879)
Catégories apparentées
Description générale
La protéine Rac appartient à la famille Rho des petites protéines de liaison au GTP. Elle joue plusieurs rôles dans l'organisation et la transformation du cytosquelette d'actine. La protéine Rac est activée en aval du cdc42 ou indépendamment par signalisation Ras et à son tour Rac stimule Rho. L'activation de Rac entraîne la formation de lamellipodes, tandis que cdc42 stimule la formation de filopodes et Rho stimule la formation de fibres de stress contenant des filaments d'actine. Les effecteurs de la voie Rac incluent la NADPH oxydase et la famille de kinases SAPK1/JNK. Cette deuxième voie est activée par les kinases PAK qui sont des cibles directes de la protéine Rac.
Spécificité
Reconnaît la protéine Rac1, ne provoque pas de réaction croisée avec Cdc42. Rac1 appartient à la famille Rho des petites GTPases. Les petites GTPases agissent comme des interrupteurs moléculaires pour réguler différentes voies de réponse biologiques en passant de la forme liée au GDP (inactive) à la forme liée au GTP (active). Rac régule la polymérisation de l'actine pour former des lamellipodes.
Immunogène
Peptide de synthèse correspondant aux acides aminés 130 à 141 de la Rac1 humaine (KEKKLTPITYPQ-C).
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-Rac1 est un anticorps dirigé contre la sous-unité Rac1 pour une utilisation en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du cytosquelette
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules L6.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter RAC1 dans 10 µg de lysats de cellules L6.
Description de la cible
21 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB4202
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG polyclonale de lapin purifiée dans du PBS 0,02 M contenant du NaCl 0,15 M, pH 7,6 et 0,1 % d'azoture de sodium comme conservateur
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable à une température comprise entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées jusqu'à 6 mois après la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Immunotransfert/Immunoprécipitation : Préparation de lysat de cellules L6 ou de protéines microsomiques de cerveau de rat
Immunohistochimie : Coupes de cerveau de rat
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Joon-Il Jun et al.
Nature cell biology, 12(7), 676-685 (2010-06-08)
Cellular senescence is a recognized mechanism of tumour suppression; however, its contribution to other pathologies is not well understood. We show that the matricellular protein CCN1 (also known as CYR61; cysteine-rich protein 61), which is dynamically expressed at sites of
Jeffrey M Hord et al.
Experimental gerontology, 83, 148-157 (2016-08-19)
Age-related loss of skeletal muscle mass and function, referred to as sarcopenia, is mitigated by lifelong calorie restriction as well as exercise. In aged skeletal muscle fibers there is compromised integrity of the cell membrane that may contribute to sarcopenia.
D Araiza-Olivera et al.
Oncogene, 37(7), 944-952 (2017-10-24)
Activating mutations in the RAC1 gene have recently been discovered as driver events in malignant melanoma. Expression of this gene is associated with melanocyte proliferation, and melanoma cells bearing this mutation are insensitive to BRAF inhibitors such as vemurafenib and
Namrita Kaur et al.
iScience, 25(3), 103973-103973 (2022-03-15)
Myocardial inflammation contributes to cardiomyopathy in diabetic patients through incompletely defined underlying mechanisms. In both human and time-course experimental samples, diabetic hearts exhibited abnormal ER, with a maladaptive shift over time in rodents. Furthermore, as a cardiac ER dysfunction model
Jeffrey M Hord et al.
Physiological reports, 9(1), e14606-e14606 (2021-01-06)
Reduced mechanical loading results in atrophy of skeletal muscle fibers. Increased reactive oxygen species (ROS) are causal in sarcolemmal dislocation of nNOS and FoxO3a activation. The Nox2 isoform of NADPH oxidase and mitochondria release ROS during disuse in skeletal muscle.