Merck
Toutes les photos(6)
Key Documents
06-599
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-acétyl-histone H3
from rabbit
Synonyme(s) :
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (not specified)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications comprennent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine. L'histone H3 est acétylée au niveau de plusieurs résidus lysine différents de sa queue par une famille d'enzymes connues sous le nom d'histone acétyltransférases (HAT). L'acétylation de la lysine14 est couramment observée dans les gènes activement transcrits en ARN.
Spécificité
Reconnaît l'histone H3 acétylée au niveau de l'extrémité N-terminale.
Une réactivité croisée est à prévoir avec un large spectre d'espèces, en raison des similarités de séquence.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à l'histone H3 humaine acétylée au niveau de l'extrémité N-terminale.
Épitope : région N-terminale.
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter l'histone H3 acétylée dans des cellules NIH/3T3 et A431.
Immunoprécipitation de la chromatine : cet anticorps a fait ses preuves en ChIP en utilisant de la chromatine extraite de cellules HeLa et 5 mg de cet anticorps.
ChIP-Seq : cet anticorps a fait ses preuves en ChIP-Seq [Kanai, A. et al. (2011)]. DNA Research 18:379-392.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Détecte l'acétyl-histone H3 avec l'anticorps anti-acétyl-histone H3 (anticorps polyclonal de lapin), qui a fait ses preuves en WB, ICC, ChIP et ChIP-seq.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait acide de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium et sur l'histone recombinante H3.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,05 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'histone H3 sur 10 µg d'extrait acide de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium et sur l'histone recombinante H3.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 17 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extrait acide de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium et histone recombinante H3
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Differences in stability of repressor complexes at promoters underlie distinct roles for Rb family members.
Young, AP; Longmore, GD
Oncogene null
Deletion of the major GATA1 enhancer HS 1 does not affect eosinophil GATA1 expression and eosinophil differentiation.
Guyot, B; Valverde-Garduno, V; Porcher, C; Vyas, P
Blood null
Differences in the chromatin structure and cis-element organization of the human and mouse GATA1 loci: implications for cis-element identification.
Valverde-Garduno, V; Guyot, B; Anguita, E; Hamlett, I; Porcher, C; Vyas, P
Blood null
Promoter-specific p53-dependent histone acetylation following DNA damage.
Kaeser, MD; Iggo, RD
Oncogene null
Coregulator recruitment and histone modifications in transcriptional regulation by the androgen receptor.
Kang, Z; Janne, OA; Palvimo, JJ
Molecular Endocrinology null