Principaux documents
05-1588
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-U1-70K, clone 9C4.1
clone 9C4.1, from mouse
Synonyme(s) :
small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (U1), U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa, small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (RNP antigen), U1 snRNP 70 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9C4.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNRNP70(6625)
Description générale
La petite ribonucléoprotéine nucléaire (snRNP) U1 de 70 kDa (U1-70K) est l'une trois protéines spécifiques qui forment le complexe de la snRNP U1, qui comprend au moins sept protéines de cœur présentes dans toutes les snRNP U et trois protéines spécifiques : U1-70K, U1-A et U1-C. La protéine U1-70K intervient dans l'induction de l'épissage de l'ARN prémessager en se fixant à la région de la boucle I de l'ARNsn U1 avec son motif de liaison RBM (motif de reconnaissance de l'ARN). En plus de son domaine de liaison à l'ARN, la protéine U1-70K contient également deux régions riches en arginine, avec des résidus acides ou sérine, qui auraient des fonctions transactivatrices. L'épissage alternatif produit quatre isoformes connues. Les formes tronquées de la protéine U1-70K sont incapables de se lier à l'ARN.
Spécificité
Cet anticorps reconnait la protéine U1-70K au niveau de son domaine C-terminal.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant au domaine C-terminal de la protéine U1-70K humaine.
Épitope : domaine C-terminal
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter la protéine U1-70K dans des cellules NIH/3T3, A431 et HeLa.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Métabolisme de l'ARN et protéines de liaison
Utilisez l'anticorps anti-U1-70K, clone 9C4.1 (anticorps monoclonal de souris), validé en western blotting et en immunocytochimie, pour détecter la sous-unité de 70 kDa de la ribonucléoprotéine U1 (U1-70K), également appelée petite ribonucléoprotéine nucléaire de 70 kDa (U1).
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HeLa
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine U1-70K dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids théorique : 52 kDa Poids réel : ~57 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG2aκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
1,25(OH)2D2 production by T lymphocytes and alveolar macrophages recovered by lavage from normocalcemic patients with tuberculosis.
J Cadranel,M Garabedian,B Milleron,H Guillozo,G Akoun,A J Hance
The Journal of Clinical Investigation null
Isaac Bishof et al.
The Journal of biological chemistry, 293(28), 11047-11066 (2018-05-29)
The U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa (U1-70K) and other RNA-binding proteins (RBPs) are mislocalized to cytoplasmic neurofibrillary Tau aggregates in Alzheimer's disease (AD), yet the co-aggregation mechanisms are incompletely understood. U1-70K harbors two disordered low-complexity domains (LC1 and LC2)
Suryasree Subramania et al.
Nucleic acids research, 47(8), 4181-4197 (2019-02-16)
Src associated in mitosis (SAM68) plays major roles in regulating RNA processing events, such as alternative splicing and mRNA translation, implicated in several developmental processes. It was previously shown that SAM68 regulates the alternative splicing of the mechanistic target of
Chloe K Nagasawa et al.
RNA (New York, N.Y.), 30(7), 824-838 (2024-04-05)
Forkhead box P3 (FOXP3) is the master fate-determining transcription factor in regulatory T (Treg) cells and is essential for their development, function, and homeostasis. Mutations in FOXP3 cause immunodysregulation polyendocrinopathy enteropathy X-linked (IPEX) syndrome, and aberrant expression of FOXP3 has
Xianzhi Lin et al.
RNA biology, 18(12), 2203-2217 (2021-05-20)
RNA molecules function as messenger RNAs (mRNAs) that encode proteins and noncoding transcripts that serve as adaptor molecules, structural components, and regulators of genome organization and gene expression. Their function and regulation are largely mediated by RNA binding proteins (RBPs).