Key Documents
05-1466
Sigma-Aldrich
Anti-FOXA1 Antibody, clone 2F83
clone 2F83, from mouse
Synonyme(s) :
Forkhead box protein A1, forkhead box A1, hepatocyte nuclear factor 3, alpha
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
2F83, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
FOXA1 (HNF3A, Hepatocyte nuclear factor 3-alpha) is member of the Forkhead family of winged-helix transcription factors. It is known to be involved in the development and differentiation of several organs including liver, kidney, pancreas, lung, prostate and mammary gland (Lupien, 2008). α In the case of ER, FOXA1 has gained notice because of its interactions with the cis-regulatory regions in heterochromatin and because it enhances the interaction of ER with chromatin (Badve, 2007).
Spécificité
α
Aucune autre espèce n'a été testée.
Immunogène
Recombinant human GST-FOXA1 protein encompassing amino acids 7-86.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Staining was performed using the antibody at a 1:2,000 dilution, but dilutions and conditions must be user optimized.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Use Anti-FOXA1 Antibody, clone 2F83 (Mouse Monoclonal Antibody) validated in WB, ICC, IHC(P) to detect FOXA1 also known as Forkhead box protein A1, hepatocyte nuclear factor 3 alpha.
Qualité
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect FOXA1 in HeLa nuclear extract.
Description de la cible
49 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Purified mouse monoclonal antibody in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Heba Sheta et al.
Pathologica, 113(2), 102-114 (2021-05-28)
Forkhead box (FOX) A1 is a potential therapeutic biomarker that has been investigated in various human cancers. Limited data exist about FOXA1 biologic role in epithelial ovarian cancer (EOC). This study assessed FOXA1 immunohistochemical (IHC) expression and evaluated its association
Yawei Liu et al.
Nature communications, 8, 14709-14709 (2017-04-25)
Neurons reprogramme encephalitogenic T cells (Tenc) to regulatory T cells (Tregs), either FoxP3+Tregs or FoxA1+Tregs. We reported previously that neuronal ability to generate FoxA1+Tregs was central to preventing neuroinflammation in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Mice lacking interferon (IFN)-β were defective