05-1108
Anti-Insulin Antibody, clone1
clone MAB1, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Anti-IDDM, Anti-IDDM1, Anti-IDDM2, Anti-ILPR, Anti-IRDN, Anti-MODY10, Anti-PNDM4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MAB1, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INS(3630)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: 1.25 µg/mL of this antibody detected insulin in human pancreas tissue.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human pancreas tissue.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable