04-792
Anti-phospho-CENP-A (Ser7) Antibody, clone NL41, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone NL41, Upstate®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NL41, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer7)
Informations sur le gène
human ... CENPA(1058)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
Acid extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1