04-281
Anti-phospho-EGFR (Thr669) Antibody, clone 5F10
clone 5F10, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
ERBB, ERBB1, epidermal growth factor receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr669)
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Includes PMA and pervanadate treated A431 cell lysate as a positive control