Key Documents
04-147
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ASC, clone 2EI-7
clone 2EI-7, from mouse
Synonyme(s) :
Caspase recruitment domain-containing protein 5, PYD and CARD domain containing, PYD and CARD domain-containing protein, Target of methylation-induced silencing 1, apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD, caspase recruitment domain prot
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2EI-7, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PYCARD(29108)
Description générale
L'apoptose est régulée par une famille de protéases appelées caspases, ainsi que par des molécules contenant le domaine de la mort (DD) et/ou le domaine de recrutement des caspases (CARD). Les régulateurs de mort cellulaire contenant le domaine CARD comprennent RAIDD, RICK, Bcl10, Apaf-1, ARC, caspase-2 et caspase-9. Une nouvelle protéine contenant le domaine CARD a été identifiée chez l'homme et la souris et a été appelée ASC et TMS1. L'expression irrégulière de la protéine ASC/TMS1 induit l'apoptose par l'activation de la caspase-9 et inhibe la survie des cellules humaines de cancer du sein. La surexpression de la protéine ASC/TMS1 induit la fragmentation de l'ADN. ASC/TMS1 est exprimée dans divers tissus chez l'homme et la souris.
Spécificité
Cet anticorps reconnait ASC.
Immunogène
Protéine ASC humaine complète recombinante.
Épitope : inconnu
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Détectez la protéine ASC avec cet anticorps anti-ASC, clone 2EI-7, dont l'utilisation a été validée en WB et en FC.
Sous-domaine de recherche
Apoptose – Autre
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de tissus de rate de souris.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter ASC dans du lysat de tissus de rate de souris.
Description de la cible
Env. 22 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine (pH 7,4), 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de tissus issus de rate de souris
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sung-Soo Jung et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 308(10), L1058-L1067 (2015-03-15)
Inflammasomes are cytosolic protein complexes that promote the cleavage of caspase-1, which leads to the maturation and secretion of proinflammatory cytokines, including interleukin-1β (IL-1β) and IL-18. Among the known inflammasomes, the nucleotide-binding domain, leucine-rich-containing family, pyrin domain-containing-3 (NLRP3)-dependent inflammasome is
Tiantian Tang et al.
Nature communications, 8(1), 202-202 (2017-08-06)
The NLRP3 inflammasome can sense different pathogens or danger signals, and has been reported to be involved in the development of many human diseases. Potassium efflux and mitochondrial damage are both reported to mediate NLRP3 inflammasome activation, but the underlying
Teneema Kuriakose et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(4), 1489-1495 (2018-01-13)
Innate immune sensing of influenza A virus (IAV) induces activation of various immune effector mechanisms, including the nucleotide and oligomerization domain, leucine-rich repeat-containing protein family, pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome and programmed cell death pathways. Although type I IFNs
Wei Zhu et al.
Neuroscience, 343, 77-84 (2016-12-08)
Lipopolysaccharide (LPS) might affect the central nervous system by causing neuroinflammation, which subsequently leads to brain damage and dysfunction. In this study, we evaluated the role of nod-like receptor pyrin domain-containing protein 3 (NLRP3) inflammasome activation in long-term behavioral alterations
Sonal Khare et al.
Nature immunology, 15(4), 343-353 (2014-02-18)
The innate immune system responds to infection and tissue damage by activating cytosolic sensory complexes called 'inflammasomes'. Cytosolic DNA is sensed by AIM2-like receptors (ALRs) during bacterial and viral infections and in autoimmune diseases. Subsequently, recruitment of the inflammasome adaptor