Principaux documents
860778C
Avanti
18:0 Dibromo MG (S-isomer)
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonyme(s) :
1-(9,10-Dibromostearoyl)-sn-glycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H40Br2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.35
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Poids mol.
516.35 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (860778C-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL in chloroform (860778C-25MG)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@](O)([H])COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860778C-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable