860073W
Avanti
C18:0 GM3-d5 (synthetic)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860073W, methanol solution
Synonyme(s) :
C18:0 GM3 Ganglioside-d5 (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (860073W-100ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860073W
Concentration
0.1 mg/mL (860073W-100ug)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@@H](CO)O1.[
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup