Key Documents
860094P
Avanti
C17:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
C17:0 GM1 (synthetic)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C72H132N4O31
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1549.83
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 100 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860094P-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable