Principaux documents
860068P
Avanti
24:1 CPE (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand (860068P), powder
Synonyme(s) :
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H87N2O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
771.15
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860068P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand (860068P)
Type de lipide
sphingolipids
deuterated lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5mL glass amber screw cap vial (860068P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable