Key Documents
860616P
Avanti
Sphingosyl PI (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860616P, powder
Synonyme(s) :
D-erythro-sphingosyl phosphoinositol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H48NO10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
541.61
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860616P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860616P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O
InChI
1S/C24H48NO10P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(26)17(25)16-34-36(32,33)35-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31/h14-15,17-24,26-31H,2-13,16,25H2,1H3,(H,32,33)/b15-14+/t17-,18+,19?,20+,21?,22?,23?,24+/m0/s1
Clé InChI
NFRGTPKVKNBLRN-VBGCAUIASA-N
Application
Sphingosyl PI (d18:1) has been used in the synthesis of D-erythro-N-palmitoyl-inositol-phosphorylceramide.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860616P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Characterization of membrane properties of inositol phosphorylceramide
Bjorkbom A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1798(3), 453-460 (2010)