858125C
Avanti
18:1 Lyso PG
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1-oleoy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:1(9Z)/0:0); 110714
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 5 × 4 mL (858125C-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 858125C
Concentration
25 mg/mL (858125C-500mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable