858120P
Avanti
14:0 Lyso PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(14:0/0:0); 110710
About This Item
Produits recommandés
Description
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Pureté
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (858120P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858120P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit