857465W
Avanti
AEA-d4
C20:4 anandamide-d4, methanol solution
Synonyme(s) :
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoylethanolaminde-d4
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (857465W-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 857465W
Concentration
1 mg/mL (857465W-1mg)
Type de lipide
bioactive lipids
deuterated lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup