A propos de cet article
Formule linéaire :
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
Assay:
36%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Acide chlorhydrique, Suprapur®, 36%
Quality Segment
agency
suitable for GB 5009.253-2016, suitable for SM 5210
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
36%
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/cm3 at 20 °C, 1.18 g/mL at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Suprapur®
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide chlorhydrique
Mot-clé
Danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Codes de danger
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials