Key Documents
852479L
Avanti
C18(Plasm) LPC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-O-1′-(Z)-octadecenyl(d9)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, Plasmalogen
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H45D9NO6P
Poids moléculaire :
516.74
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
>99% (TLC)
Forme
(DCM:Methanol (1:1) solution)
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (852479L-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Lipidomics
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C