Accéder au contenu
P7693
3-sn-Phosphatidylethanolamine from bovine brain
Type I, ≥98% (TLC), lyophilized powder
Synonyme(s) :
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, L-α-Cephalin, L-α-Phosphatidylethanolamine from bovine brain
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
51191904
EC Number:
292-752-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
lyophilized powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
type
Type I
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OCC[N+H3])OCC(OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C9H18NO8P/c1-7(11)15-5-9(18-8(2)12)6-17-19(13,14)16-4-3-10/h9H,3-6,10H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
CFWRDBDJAOHXSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
The major structural phospholipid in brain, comprising 20-25% of total lipid; primarily localized to gray matter.
Packaging
Packaged under Argon.
Disclaimer
Purity when prepared is 98-99%. Solutions exposed to room temperature can decompose 0.3-0.5% per day.